Cystatin recombinant Cystatin C (from E. coli)
Artikelnr. BIRBORB81875-1
Lieferant: Biorbyt
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 mg
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Cystatin
- Proteinsynonym:AD8
- Protein/Peptid-Name:Cystatin C
- Zusammensetzung:Lyophilised
- Validierte Anwendungen:ELISA
- Reinigung:Affinity purified