Human recombinant FHIT, GST (from E. coli)
Lieferant: Biorbyt
Zertifikate
Über diesen Artikel
Spezifikationen
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Lagerbedingungen:Store vial at −20 °C to −80 °C. When stored at the recommended temperature, this protein is stable for One year.Please prevent freeze-thaw cycles.
- Proteinsynonym:Bis(5'-adenosyl)-triphosphatase
- Protein/Peptid-Name:FHIT, GST
- Zusammensetzung:FHIT in 50mM Tris-Acetate, pH7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
- Validierte Anwendungen:SDS-PAGE