Human recombinant CD4 (from E. coli)
Lieferant: Biorbyt
Zertifikate
Über diesen Artikel
Spezifikationen
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Lagerbedingungen:Store vial at −20 °C to -80oC. When stored at the recommended temperature, this protein is stable for One year. Please avoid freeze-thaw cycles.
- Proteinsynonym:CD 4
- Protein/Peptid-Name:CD4
- Zusammensetzung:Recombinant Human protein at 100ug/ml in 50mM Tris-Acetate, pH-7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
- Validierte Anwendungen:SDS-PAGE , HPLC , FuncS