ContactUsLinkComponent
Human recombinant PF 4
Lieferant:  Biorbyt
Zertifikate
Human recombinant PF 4
Lieferant:  Biorbyt
Spezifikationen
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C.
  • Biologische Aktivität:
    Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 10.0-100.0 ng/ml.
  • Proteinsynonym:
    Platelet Factor-4
  • UniProtKB:
    Q9Z126
  • Protein/Peptid-Name:
    PF 4
  • Purity:
    >98%
  • Sequence:
    VTSAGPEESDGDLSCVCVKTISSGIHLKHITSLEVIKAGRHCAVPQLIATLKNGRKICLDRQAPLYKKVIKKILES
  • Zusammensetzung:
    The protein was lyophilized without additives.
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together