AuftragsverfolgungKontakt
Packed GC columns, 2abc refinery column set
Anbieter:   Restek
Packed GC columns, 2abc refinery column set
Anbieter:  Restek
Zertifikate
Packed GC columns, 2abc refinery column set
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Special columns for unsaturated light hydrocarbons.
  • Faster separations of C1 to C4 hydrocarbons
When used in the proper valving system, it will elute C5+ hydrocarbons ahead of C1 through C4 hydrocarbons.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Ø int.
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Analytical controls configuration
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 371,60 €
    2 371,60 €
    1 * 1 ST
       2 371,60 €
  • Analytical controls configuration
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 371,60 €
    2 371,60 €
    1 * 1 ST
       2 371,60 €
  • Analytical controls configuration
    2,00 mm
    0,05 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 302,22 €
    302,22 €
    1 * 1 ST
       302,22 €