ContactUsLinkComponent
Open end wrenches
Artikelnr. REST20388
Lieferant:  Restek
undefined
Open end wrenches
Artikelnr. REST20388
Lieferant:  Restek
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Open end wrench, 4,8 - 6,4 mm
  • VE:
    2
Spezifikationen
Über diesen Artikel
High-quality miniature wrench to be used with MXT® low-dead-volume connectors.