Screw vial closures, short cap, preassembled
Lieferant: Restek
Zertifikate
Über diesen Artikel
Caps are made of PP.
Frequently Bought Together
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Schraubkappen für Fläschchen mit Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Gewindefläschchen ND8
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Einsätze für Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Fläschchen mit Schnappdeckel
Lieferant: VWR Collection
Natriumbromid 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific