ContactUsLinkComponent
Heizmantel mit Controller, WiseTherm® WHM
Catalog # WITGDH.WHM12018
Supplier:  witeg Labortechnik
undefined
Heizmantel mit Controller, WiseTherm® WHM
Catalog # WITGDH.WHM12018
Supplier:  witeg Labortechnik
Specifications
  • Heizleistung:
    800 W
  • Seq:
    1
  • Kolben A-Ø:
    237 mm
  • Kolbeninhalt:
    6000 ml
  • VE:
    1
  • Ø×H:
    325×226 mm
Specifications
About this item
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: