ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, standard grades, grade 597L, Whatman™
Artikelnr. WHAT10312070
undefined
Qualitative filter papers, standard grades, grade 597L, Whatman™
Artikelnr. WHAT10312070
Spezifikationen
  • Sorte:
    597L
  • Partikelretention:
    7 µm
  • Seq:
    01
  • Größe:
    40 mm × 100 m
  • Stärke:
    180 µm
  • Gewicht:
    82 g/m²
  • Filtriergeschwindigkeit:
    170 s (Herzberg)
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
These are cellulose qualitative filter papers with low fat content.