ContactUsLinkComponent
Cell culture plates, 96-well, Corning®
Artikelnr. 392-0291
Lieferant:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Cell culture plates, 96-well, Corning®
Artikelnr. 392-0291
Lieferant:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    96
  • Verpackt:
    1/Beutel
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    75 - 200 µl
  • Steril:
    +
  • Volumen:
    330 µl
  • Bezeichnung:
    Round bottom plate, untreated, individually wrapped
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Kulturfläche:
    0,32 cm²
  • VE:
    50
  • Wellvolumen:
    330 µl
Spezifikationen
Über diesen Artikel
PS, klar, mit Deckel.
  • Corning® CellBIND® Oberfläche erhöht die Benetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellhaftung
  • Platten mit ultraniedriger Adhäsion verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellhaftung, Proteinabsorption und Zellaktivierung minimiert
  • Gammasteril
  • Als pyrogenfrei zertifiziert
Recommended working volume: 75 to 200 µl.