Rippenstopfen
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Über diesen Artikel
Rippenstopfen für Einwegschläuche 11 bis 13 mm oder 15 bis 17 mm Durchmesser. Der Rippenstopfen wurde sorgfältig konstruiert. Verfügbare Farben: Neutral (00), blau (04), rot (10), grün (12) und gelb (06).
:
:
:
10 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Rippenstopfen für Einwegschläuche 11 bis 13 mm oder 15 bis 17 mm Durchmesser. Der Rippenstopfen wurde sorgfältig konstruiert. Verfügbare Farben: Neutral (00), blau (04), rot (10), grün (12) und gelb (06).
:
:
:
Product Family Options
Produktinformationen
- FarbeØ untenØ obenVerfügbarkeitPreis