AuftragsverfolgungKontakt
Rethreading tool | Avantor
Rethreading tool
Anbieter:   Restek
Rethreading tool
Anbieter:  Restek
Zertifikate
Rethreading tool
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
These rethreading tools are suitable for repairing worn or damaged threads that come as a result of consistent use and temperature changes.
  • Multiple uses (injection ports, fittings, etc.)
  • Built-in guide prevents cross-threading
Repeated installation, removal and temperature changes cause wear and damage to threads on GC parts. This can cause a poor seal, and oxygen can enter the system, compromising analytical results and possibly destroying expensive analytical columns.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Rethreading tool, for 1/8" compression fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 177,35 €
    177,35 €
    1 * 1 ST
       177,35 €
  • Rethreading tool, for 1/16" compression fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 117,53 €
    117,53 €
    1 * 1 ST
       117,53 €
  • Rethreading tool, for 1/4" compression fitting (Agilent split/splitless injection ports)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 117,53 €
    117,53 €
    1 * 1 ST
       117,53 €
  • Rethreading tool, for 7/16" compression fitting (Bruker/Varian injection ports)