FID flow measuring adaptor
Artikelnr. REST21000
Lieferant: Restek
Spezifikationen
- Bezeichnung:FID flow measuring adaptor
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
This adaptor is suitable for for Agilent 5890/6850/6890/7890 GCs.
- Makes setting flows easy
Meets or exceeds original manufacturers performance.