ContactUsLinkComponent
DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz) (aus Fischsperma)
Artikelnr. 1B1509-25G
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz) (aus Fischsperma)
Artikelnr. 1B1509-25G
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    25 g
  • Seq:
    3308
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
CAS-Nummer:9007-49-2
 :73049-39-5
MDL-Nummer:MFCD00130921