AuftragsverfolgungKontakt
Septum nuts | Avantor
Septum nuts
Anbieter:   Restek
Septum nuts
Anbieter:  Restek
Zertifikate
Septum nuts
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
These septum nuts are made of high-quality stainless steel and for use with Agilent 5890/6850/6890/7890 split or splitless injectors.
  • Needle guide allows easy penetration and prevents septum coring
  • Manual injection septum nut allows use of 26-gauge needles for on-column injections
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Septum nut, autosampler and PTV (for 23-gauge needles)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 69,26 €
    69,26 €
    1 * 1 ST
       69,26 €
  • Septum nut, manual injection (for 26-gauge needles)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 74,00 €
    74,00 €
    1 * 1 ST
       74,00 €