AuftragsverfolgungKontakt
Labels for BBP3x, type B-565
Anbieter:   Brady
Labels for BBP3x, type B-565
Anbieter:  Brady
Zertifikate
Labels for BBP3x, type B-565
Labels for BBP3x, type B-565
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
These metallised polyester tapes are used for secure identification. Ideal for product rating plates, product warranty labels and asset identification labels.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Typ
    Modell
    Material
    Klebstoff
    Printing method
    Farbe
    Druckermodell
    Abmessungen
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Metalised label printer tape
    B-565
    B30C-1125-565-SL
    Polyester
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Silber
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Rolle
    1 * 1 Rolle - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 1 Rolle
       238,00 €
  • Metalised label printer tape
    B-565
    B30C-2250-565-SL
    Polyester
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Silber
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Rolle
    1 * 1 Rolle - 380,00 €
    380,00 €
    1 * 1 Rolle
       380,00 €
  • Metalised label printer tape
    B-565
    B30C-4000-565-SL
    Polyester
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Silber
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Rolle
    1 * 1 Rolle - 594,00 €
    594,00 €
    1 * 1 Rolle
       594,00 €