Poröse Polymersäulen (gepackt)
Supplier: Restek
Certificates
About this item
Restek bietet ein umfassendes Sortiment an porösen Polymeren, einschließlich HayeSep®- und Porapak-Polymerpackungen für Analysen flüchtiger Verbindungen und leichter Lösungsmittel.
- Siltek®-behandelter Edelstahl
Diese gepackten Säulen werden für die Analyse flüchtiger Verbindungen und leichter Lösungsmittel verwendet.
Frequently Bought Together