ContactUsLinkComponent
Anti-INS Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: E2-E3 2D11-H5]
Anti-INS Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: E2-E3 2D11-H5]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-INS Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: E2-E3 2D11-H5]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC681226-500
  • BNC681226-100
  • Antigen-Symbol:
  • INS
  • INS
  • Antigen-Name:
  • Insulin
  • Insulin
  • Antigen-Synonyme:
  • MODY10|ILPR|IDDM2|Proinsulin|IRDN
  • MODY10|ILPR|IDDM2|Proinsulin|IRDN
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • CF® 568
  • CF® 568
  • Klon:
  • Clone E2-E3 2D11-H5
  • Clone E2-E3 2D11-H5
  • Reaktivität:
  • Pig, Rabbit, Human, Bovine, Mouse
  • Pig, Rabbit, Human, Bovine, Mouse
  • Wirt:
  • Mouse
  • Mouse
  • Gen-ID:
  • 272259
  • 272259
  • Isotyp:
  • IgGs
  • IgGs
  • ImmunoChemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunFluoreszenz:
  • Yes
  • Yes
  • Konzentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Lagerungspuffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide