ContactUsLinkComponent
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: F4-29D9]
Lieferant:  Biotium
Zertifikate
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: F4-29D9]
Lieferant:  Biotium
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • BNC040986-500
  • BNC040986-100
  • Antigen-Symbol:
  • CD55
  • CD55
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • CF® 405S
  • CF® 405S
  • Klon:
  • Clone F4-29D9
  • Clone F4-29D9
  • Reaktivität:
  • Human
  • Human
  • Wirt:
  • Mouse
  • Mouse
  • Gen-ID:
  • 126517
  • 126517
  • Isotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunFluoreszenz:
  • Yes
  • Yes
  • Konzentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Lagerungspuffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide