ContactUsLinkComponent
Anti-alpha GalCer:CD1d Complex Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: L363]
Lieferant:  E-Bioscience
Zertifikate
Anti-alpha GalCer:CD1d Complex Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: L363]
Lieferant:  E-Bioscience
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • EBIO12-2019-80
  • BOSSBS-3264R
  • Antigen-Symbol:
  • alpha GalCer:CD1d Complex
  • ITGB2
  • Antigen-Name:
  • alpha GalCer:CD1d Complex
  • Integrin Beta 2
  • Antigen-Synonyme:
  • LFA-1|CD18|MAC-1|integrin subunit beta 2|LAD|LCAMB|MFI7|MF17
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Polyklonal
  • Konjugation:
  • PE (Phycoerythrin)
  • Unconjugated
  • Klon:
  • L363
  • Reaktivität:
  • Mouse
  • Human, Rat, Mouse
  • Wirt:
  • Mouse
  • Rabbit
  • Gen-ID:
  • 12479
  • 3689
  • Isotyp:
  • IgG2a kappa
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • ImmunoChemie:
  • Yes
  • Durchflusszytometrie:
  • Yes
  • Modification:
  • phospho-Ser756/Thr758/Thr759
  • Immunogen:
  • 724-769/769
  • Form:
  • Liquid
  • Liquid
  • Reinigung:
  • Affinity chromatography
  • Purified by Protein A
  • Konzentration:
  • 0.2 mg/mL
  • 1 ug/ul
  • Kreuzadsorption:
  • No
  • Lagerungspuffer:
  • PBS, 0.1% gelatin, 0.09% sodium azide, pH 7.2
  • Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
  • Lagertemperatur:
  • 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
  • Store at –20 °C for 12 months
  • Transporttemperatur:
  • 4 °C
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together