ContactUsLinkComponent
Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 3D3]
Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 3D3]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 3D3]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC940427-500
  • BNC940427-100
  • Antigen-Symbol:
  • PODX
  • PODX
  • Antigen-Name:
  • Podocalyxin
  • Podocalyxin
  • Antigen-Synonyme:
  • PODXL|PDXL|PCLP1|Gp200|GCTM-2|Podocalyxin-like protein 1|Pcx
  • PODXL|PDXL|PCLP1|Gp200|GCTM-2|Podocalyxin-like protein 1|Pcx
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • CF® 594
  • CF® 594
  • Klon:
  • Clone 3D3
  • Clone 3D3
  • Reaktivität:
  • Rabbit, Human, Rat
  • Rabbit, Human, Rat
  • Wirt:
  • Mouse
  • Mouse
  • Gen-ID:
  • 732423
  • 732423
  • Isotyp:
  • IgG1
  • IgG1
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunFluoreszenz:
  • Yes
  • Yes
  • Konzentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Lagerungspuffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide