Kits zur genomischen RNA-Reinigung, Fast RNA™ Pro Red Kit
Catalog # ICNA116035050
Supplier: MP Biomedicals
CAS Number:
Specifications
- VE:50 Tests
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Yeast/Fungal RNA
- Sample type:Yeast/Fungi
- Target molecule:RNA
- Bezeichnung:Fast RNA™ Pro Red Kit, 50×2-ml-Preps
- Bezeichnung:Fast RNA™ Pro Red Kit
Specifications
About this item
Das FastRNA® Pro Red Kit wird verwendet, um die Gesamt-RNA aus Hefe und Pilzen zu isolieren. Isolierte RNA eignet sich für RT-PCR-Analysen und andere nachgelagerte Anwendungen.
Mit dem FastPrep-24™- oder FastPrep® FP120-Instrument werden bis zu 10⁹ Zellen durch Lysing Matrix C in schlagfesten 2-ml-Röhrchen homogenisiert. Die Gesamt-RNA wird in die proprietäre, schützende RNApro™-Lösung freigesetzt. Nach Extraktion mit Chloroform und Präzipitation wird die Gesamt-RNA extrahiert.
Nur für Forschungszwecke.
Delivery information: Das Kit enthält RNApro™-Lösung (1×55 ml), DEPC-behandeltes H₂O (1×15 ml) und Lysing Matrix C (50×2-ml-Röhrchen).