Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
Residual chlorine standard for ISE calibration, Orion™
Residual chlorine standard for ISE calibration, Orion™
Artikelnr. 662-0880
Lieferant:
Thermo Orion
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Residual chlorine standard for ISE calibration, Orion™
Artikelnr. 662-0880
Lieferant:
Thermo Orion
CAS-Nummer:
Spezifikationen
Konzentration:
100 ppm
VE:
475 mL
Bezeichnung:
Residual chlorine standard for ISE calibration
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails