AuftragsverfolgungKontakt
Ion selective electrode, half-cell, thiocyanate, Orion™ | Avantor
Ion selective electrode, half-cell, thiocyanate, Orion™
Solid-state half-cell, Thiocyanate, Orion™ 9458BN, 5×10-6 - 1,0 M (0,29 - 58100 ppm), 2 - 10, 0...+50 °C, Orion™ 9458BN, half-cell, BNC, 1 m cable, 12×110 mm
Artikelnr. ORIO9458BN
Anbieter:   Thermo Orion
Ion selective electrode, half-cell, thiocyanate, Orion™
Artikelnr. ORIO9458BN
Anbieter:  Thermo Orion
Ion selective electrode, half-cell, thiocyanate, Orion™
Solid-state half-cell, Thiocyanate, Orion™ 9458BN, 5×10-6 - 1,0 M (0,29 - 58100 ppm), 2 - 10, 0...+50 °C, Orion™ 9458BN, half-cell, BNC, 1 m cable, 12×110 mm
Preis
1 600,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This half-cell electrode is ideal for performing quick, accurate and economical measurements of thiocyanate ions in aqueous solutions.
  • Solid-state half-cell requires reference electrode
  • pH < 4 is recommended to avoid OH-interference
Spezifikationen
  • Konzentration:
    5×10-6 - 1,0 M (0,29 - 58100 ppm)
  • Anschluss:
    BNC, 1 m cable
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Typ:
    Orion™ 9458BN, half-cell
  • Bezeichnung:
    Solid-state half-cell, Thiocyanate, Orion™ 9458BN
  • Temperatur:
    0...+50 °C
  • pH:
    2 - 10
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-0750
    Kaliumchlorid & Silberchlorid-Elektrode Fülllösung für Doppel-Kreuzung Sure-Flow-Referenz pH-Elektroden, Innenkammer, 60 ml Flasche
    5
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 121,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1524
    Kaliumnitrat-Elektroden-Fülllösung für Doppel-Kreuzung Sure-Flow-Referenz pH-Elektroden, Außenkammer, 60 ml Flasche
    5
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 121,00 €