AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Resprep®, C18 / C8
Solid phase extraction cartridges, Resprep®, C18 / C8
Anbieter:   Restek
Solid phase extraction cartridges, Resprep®, C18 / C8
Anbieter:  Restek
Zertifikate
Solid phase extraction cartridges, Resprep®, C18 / C8
Solid phase extraction cartridges, Resprep®, C18 / C8
9 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
These cartridges are made of glass fiber disks embedded with C18 or C8 bonded silica. These hydrophobic (nonpolar) silica-based adsorbents are ideal to extract hydrophobic analytes from polar matrices, such as water (e.g., pesticides from water).
  • All cartridges are manufactured using high density polypropylene and have polyethylene frits unless otherwise noted
  • Extract semivolatile organic compounds
  • Deep-pore design reduces clogging and allows faster flow rates
  • Lower cost than PTFE disks
Certifications: Meet requirements for EPA Methods 525.1, 506, 550.1, and 549.1.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Säulenform
    Phase
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Resprep® SPE cartridge, high load, endcapped
    Kartusche
    C8
    1 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • Resprep® SPE cartridge, high load, endcapped
    Kartusche
    C8
    3 ml
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • Resprep® SPE cartridge, high load, endcapped
    Kartusche
    C8
    3 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • Resprep® SPE cartridge, high load, endcapped
    Kartusche
    C8
    3 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
  • Resprep® SPE cartridge, high load, endcapped
    Kartusche
    C8
    6 ml
    1000 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
  • Resprep® SPE cartridge, high load, endcapped
    Kartusche
    C18
    1 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 377,00 €
    377,00 €
    1 * 100 ST
       377,00 €
  • Resprep® SPE cartridge, high load, endcapped
    Kartusche
    C18
    3 ml
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • Resprep® SPE cartridge, high load, endcapped
    Kartusche
    C18
    6 ml
    1000 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
  • Resprep® SPE cartridge, high load, endcapped
    Kartusche
    C18
    20 ml
    5000 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 427,00 €
    427,00 €
    1 * 20 ST
       427,00 €