Preparative HPLC columns, Ultra Aqueous C18
Anbieter: Restek
Über diesen Artikel
Ultra Aqueous C18 is a rugged, reversed phase column with a well balanced retention profile that boasts high reproducibility and compatibility with many mobile phase, even in 100% aqueous conditions.
- Effectively retain more types of solutes than a conventional C18
- Ideal for multicomponent LC-MS analyses
- When used with a gradient it eliminates multiple compounds eluting near the column void time
12 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Ultra Aqueous C18 is a rugged, reversed phase column with a well balanced retention profile that boasts high reproducibility and compatibility with many mobile phase, even in 100% aqueous conditions.
- Effectively retain more types of solutes than a conventional C18
- Ideal for multicomponent LC-MS analyses
- When used with a gradient it eliminates multiple compounds eluting near the column void time
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
- Catalog No:
- REST9178557
- REST9178517
- REST9178567
- REST9178577
- REST9178558
- REST9178518
- REST9178568
- REST9178578
- REST9178559
- REST9178519
- REST9178569
- REST9178579
- Kohlenstoffbelastung:
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- Endcapped:
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- pH-Bereich:
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- Temperaturlimit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP-Code:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- SäulenformPhasePorengrößePartikelgrößeØ int.LängeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178557Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178517Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178567Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178577Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178558Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178518Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178568Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178578Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178559Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178519Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178569Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.REST9178579Kohlenstoffbelastung15%EndcappedN/ApH-Bereich2,5 - 8Temperaturlimit80 °CUSP-CodeL1
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.