HPLC columns, Viva C8 (USP L7)
: Restek
Viva C8 columns are conventional monomeric octylsilane columns offering a shorter alkyl chain to provide less hydrophobic retention and improved basic peak shape over a traditional C18 phase. These general-purpose C8 columns are suitable for a wide range of compounds from acidic through slightly basic.
- Rugged, spherical particles with 300 Å pore size
- High proportion of pore/surface area available to large molecules
- Excellent for separating peptides or proteins
- Catalog No:
- REST9513565-700
- REST9513532-700
- REST9513533-700
- REST9513511
- REST9513535
- REST9513512
- REST9513535-700
- REST951356E
- REST9513512-700
- REST951353E
- REST951357E
- REST9513523-700
- REST9513525-700
- REST9513561
- REST9513562
- REST951352E
- REST9513531
- REST9513562-700
- REST9513563-700
- REST9513565
- REST951350212
- REST951350210
- REST9513532
- REST9513525
- REST9513555
- REST9513555-700
- REST951351E
- REST9513521
- REST9513522
- REST9513522-700
- REST951355E
- REST9513571
- REST9513572
- REST9513513-700
- REST9513572-700
- REST9513515
- REST9513551
- REST9513552
- REST9513573-700
- REST9513515-700
- REST9513552-700
- REST9513575
- REST9513575-700
- REST9513553-700
- Kohlenstoffbelastung:
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- pH-Bereich:
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- Temperaturlimit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP-Code:
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
Frequently Bought Together