ContactUsLinkComponent
Schnelltests, Magnesium-Test, MQuant®, Supelco®
  1.11131.0001
 :  Merck
 :  
undefined
Schnelltests, Magnesium-Test, MQuant®, Supelco®
  1.11131.0001
 :  Merck
 :  
  • Chemische Methode:
    Xylidylblau
  • VE:
    50 Tests
  • Bezeichnung:
    Magnesium-Test
  • Seq:
    02
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Typ:
    MTC
  • Messbereich:
    100-200-300-500-1000-1500 mg/l Mg
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
  • Ergebnis in 2 Minuten
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Portabel
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
 : Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.