AuftragsverfolgungKontakt
pH software, EasyDirect™ | Avantor
pH software, EasyDirect™
Lizenzschlüssel für EasyDirect™ pH- Software
Artikelnr. 661-0271
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH software, EasyDirect™
Artikelnr. 661-0271
Anbieter:  Mettler - Toledo
pH software, EasyDirect™
pH software, EasyDirect™
Lizenzschlüssel für EasyDirect™ pH- Software
Preis
265,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This intuitive software for improved data management can be used with SevenCompact™, SevenCompact™ Duo, Seven2Go™ Pro, FiveEasyPlus or SevenExcellence™ pH meters. Within a few clicks the data measured on the pH meter can be seamlessly transferred to a computer. The application will store the data unmodified and allow for further printing or analysis.
  • Available in 12 languages
  • Data can be stored, printed or exported to Excel or any other csv application
  • Up to three instruments can be connected simultaneously
 : Supplied without meter, computer and USB cable.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Lizenzschlüssel für EasyDirect™ pH- Software
  • Seq:
    40
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0103
    1,8-m-USB-Kabel für PC oder Drucker
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 30,20 €