ContactUsLinkComponent
Wagensysteme Clino®, STEC9K mit MultiBox und PlusBox
Catalog # 141-1547
undefined
Wagensysteme Clino®, STEC9K mit MultiBox und PlusBox
Catalog # 141-1547
Specifications
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Systemwagen, Clino® STEC9K mit MultiBox und PlusBox, Entsorgungssystem 2x70 L für hygieneempfindliche Umgebungen
  • B×T×H:
    980×610×1150 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Der ergonomisch optimierte Systemwagen STEC9K wurde speziell für die EasyMop-Technik entwickelt. Hergestellt aus Edelstahl mit einer geschlossenen Optik und offenen Funktionen mit MultiBox und PlusBox.
  • Wechsel zwischen ein- und zweistufigem Verfahren möglich
  • Einfache Bodenreinigung mit der Flachpresse Ringo und der Technik zur Wiederverwendung des Mopps
  • Die MultiBox bietet einen enormen Platz zur Aufbewahrung, erweiterbar und abschließbar
  • Die PlusBox dient zur einfachen Imprägnierung von Moppbezügen und Tüchern (passend für 6 L Boxen)
  • Entsorgungssystem kann eingeklappt werden, zu jeder Zeit austausch- und erweiterbar
  • Führungsrollen (125mm) mit doppelten Kugellagern
Die MultiBox mit ihrer geschlossenen Optik und offenen Funktionen verwendet man zur einfachen Vorbereitung von Mopp-Köpfen und Tüchern. Beide, MultiBox und PlusBox, sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Delivery: Lieferung beinhaltet 1×Schale für Systembox EasyMop, 3×Systemboxen EasyMop, Flaschenhalter ClinoBar, 3×MultiBoxen, 4×PlusBoxen und Entsorgungseinheit (2×70 L). Die PlusBox beinhaltet ein Sieb und einen Deckel für eine höhere Sicherheit bei manueller Reinigung und der direkten Vorbereitung aller Textilien.
Clino PlusBox
Product Information