AuftragsverfolgungKontakt
Human ADAM12 ELISA kit | Avantor
Human ADAM12 ELISA kit
Human ADAM12 ELISA kit, 96-well, 96
Artikelnr. BIRBORB99234-96
Marketsource
Anbieter:   Biorbyt
Human ADAM12 ELISA kit
Artikelnr. BIRBORB99234-96
Anbieter:  Biorbyt
Marketsource
CAS Nummer:  
Human ADAM12 ELISA kit
Human ADAM12 ELISA kit
Human ADAM12 ELISA kit, 96-well, 96
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
The Human ADAM12 ELISA Kit is used for quantitative detection of human ADAM12 in cell culture supernates, serum, plasma (heparin) and urine.
  • There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins
ADAM12 (disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12), also known as MLTN, is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM12 gene.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    96
  • Bezeichnung:
    Human ADAM12 ELISA kit, 96-well
  • Cat. No.:
    BIRBORB99234-96
  • Empfindlichkeit:
    <10 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Erfassungsbereich:
    156 - 10000 pg/ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.