Vector, pUC 18, MP Biomedicals
Artikelnr. ICNA04821226
Lieferant: MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:25 µG
- Bezeichnung:Vector, pUC 18
Spezifikationen
Über diesen Artikel
pUC 18 is a small vector of approximately 2,7 Kb containing the Pvu II/EcoR I fragment of pBR322 and the lacZ gene multiple cloning site from M13mp18.