About this item
Diese Tischmessgeräte mit Modul für gelösten Sauerstoff/RDO erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen für gelösten Sauerstoff und Temperatur. Die Messgeräte bieten austauschbare Messmodule, mit denen mehrere Benutzer vier separate Kanäle an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
- Können mit optischer RDO- oder polarografischer DO-Sonde verwendet werden
- Farbdisplay mit einstellbarer Textgröße; numerisches Bedienfeld; Anzeige der Messbeständigkeit auf dem Bildschirm
- „Auto-Read“-Lesemodus zum Einfrieren eines stabilen Messwerts; zehn passwortgeschützte Verfahren pro Kanal
- Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, obere/untere Grenzwerte und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
- Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
- Die Datenprotokollierung erfasst bis zu 2000 Messsätze und versieht sie mit einem Datums-/Zeitstempel sowie mit optionaler Elektroden-, Proben- und Anwenderkennung
- Das Messgerät ermöglicht die Datenübertragung auf einen Computer über USB oder RS232
Das Gehäuse mit der Schutzart IP54 ist staub- und spritzwassergeschützt und lässt sich bei begrenztem Platz auf der Arbeitsfläche auch an der Wand montieren.
In Verbindung mit der Orion Navigator Pro Computersoftware bietet das Orion Versa Star Pro Messgerät die Möglichkeit, elektronische Aufzeichnungen und Audit-Trails mit Kennwortschutz zu erstellen, die gemeinsam mit den ordnungsgemäßen IT-Protokollen, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Schulungsnachweisen eines Labors dabei helfen, 21 CFR Part 11 Anforderungen zu erfüllen.*
Die Orion Navigator Pro Software ermöglicht einen mehrstufigen Systemzugang für einen Administrator und bis zu 10 Anwender. Der Admin kann den Zugriff für jeden einzelnen Anwender individuell vorgeben, vom vollständigen Zugriff bis zur ausschließlichen Datenerfassung. Die Navigator Pro Software steuert alle Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung, Messung und Berichterstellung, um Datenintegrität zu gewährleisten und vollständige Audit-Trails zu erstellen.
Vorteile der Orion Navigator Pro Software
- Erstellt elektronische Aufzeichnungen und elektronische Signaturen
- Erstellt einen Audit-Trail-Bericht für elektronische Aufzeichnungen
- Beschränkt den Zugriff auf autorisierte Personen
- Kennwortschutz mit Systemadministrator und bis zu 10 Anwendern
- Volle Computerkontrolle von Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung und Messung
- Papierloses Dokumentationssystem
Datenverwaltungsdetails: Übertragen Sie einzelne, Bereichs- oder alle Datenpunkte auf Drucker oder Computer
Datenpunkte: 2000 mit Datums- und Zeitstempel
Eingänge: 9-poliger MiniDIN (optischer RDO- oder polarografischer DO-Sensor mit integrierter Temperatur), zwei Rührereingänge (Rührersonde)
Tastatur: Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten und Scroll-/Tasten mit doppeltem Verwendungszweck
Leistungsbewertung: DC-Eingang: 9 VDC, 1 A
Drei Jahre Garantie auf Messgerät und Modul.
Specifications
- Catalog No:
- ORIOVSTAR30
- ORIOVSTAR32
- DO-Bereich:
- 0,00 - 90,00 mg/L
- 0,00 - 90,00 mg/L
- DO resolution:
- 0,01- 0,1 mg/L
- 0,01- 0,1 mg/L
- DO Genauigkeit:
- ±0,2 (polarografisch)
±0,1 mg/l (bis zu 8 mg/l), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% des Messwerts (bis zu 50 mg/l) (RDO) - ±0,2 (polarografisch)
±0,1 mg/l (bis zu 8 mg/l), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% des Messwerts (bis zu 50 mg/l) (RDO)
- DO Konzentration:
- 0,00 - 90,00 (polarografisch); 0,00 - 50,00 (RDO)
- 0,00 - 90,00 (polarografisch); 0,00 - 50,00 (RDO)
- Sauerstoff - Sättigung:
- 0,0 - 600,0 (polarografisch); 0,0 - 500,0 (RDO)
- 0,0 - 600,0 (polarografisch); 0,0 - 500,0 (RDO)
- Sauerstoff – Luftdruckbereich:
- 400 - 850 mm Hg, automatic using built-in barometer or manual entry
- 400 - 850 mm Hg, automatic using built-in barometer or manual entry
- DO Kalibrierung:
- Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser, manuell (Winkler) und Nullpunkt
- Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser, manuell (Winkler) und Nullpunkt
- Temperaturbereich:
- 5...45 °C (ambient)
- 5...45 °C (ambient)
- Temperaturauflösung:
- 0,1 °C (0,1 °F)
- 0,1 °C (0,1 °F)
- Temperaturgenauigkeit:
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- Temperatur - Kompensation:
- Automatisch mit ATC-Temperatursonde
- Automatisch mit ATC-Temperatursonde
- Anzahl der Kanäle:
- 4 - customiable with modules
- 4 - customiable with modules
- Display:
- LCD-Farbgrafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- LCD-Farbgrafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Anschlüsse:
- 9-poliger MiniDIN-Anschluss (optischer RDO- oder polarografischer DO-Sensor mit integrierter Temperaturmessung), zwei Eingänge für Rührer (Rührersonde)
- 9-poliger MiniDIN-Anschluss (optischer RDO- oder polarografischer DO-Sensor mit integrierter Temperaturmessung), zwei Eingänge für Rührer (Rührersonde)
- Stromversorgung:
- Universalnetzteil (Wechselstrom)
- Universalnetzteil (Wechselstrom)
- Sprachen:
- English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
- English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
- Speicher:
- Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings
- Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings
- Kapazität Datenprotokollierung:
- 2000 Messwerte
- 2000 Messwerte
- Datenprotokollierung - Logfunktion:
- Automatische Datenprotokollierung in den Lesemodi Auto-Read, Timed und Single-Shot; manuelle Datenprotokollierung im Continuous-Modus
- Automatische Datenprotokollierung in den Lesemodi Auto-Read, Timed und Single-Shot; manuelle Datenprotokollierung im Continuous-Modus
- Abmessungen:
- 28×24×10 cm (11×9,5×3,9 "), modules add ≤2 cm (0,8 ") L and H
- 28×24×10 cm (11×9,5×3,9 "), modules add ≤2 cm (0,8 ") L and H
- Gewicht:
- 1,2 kg, modules add 0,2 kg each
- 1,2 kg, modules add 0,2 kg each