ContactUsLinkComponent
Filter papers, non woven
Artikelnr. SARTFT-3-01304-025
Lieferant:  Sartorius
undefined
Filter papers, non woven
Artikelnr. SARTFT-3-01304-025
Lieferant:  Sartorius
Spezifikationen
  • Sorte:
    2601
  • Seq:
    01
  • Größe:
    25 mm
  • Stärke:
    0,46 mm
  • Gewicht:
    60 g/m²
  • Min. Porengröße:
    50 µm
  • Max. Porengröße:
    95 µm
  • VE:
    100
Spezifikationen
Über diesen Artikel
These non woven grades are made of rayon. Ideal for the filtration or prefiltration of viscous solutions containing particles visible with the naked eye.