Specifications
- Messbereich:–30...+70 °C
- Auflösung:0,1 °C
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:16000
- Schnittstelle:USB
- Schutzart:IP 67
- Bezeichnung:Hervorragender Temperatur-Logger für die Einmalanwendung, tempmate.®-S1
- B×T×H:47×83×7 mm
- Modell:tempmate.®-S1 V2
- Alarm:Optional, bis zu 5 Punkte
- Speicher-Intervalle:Aufzeichnungsdauer 110 Tage (Zeitintervall: 10 min.)
- Software:PDF- oder CSV-Reader/tempbase.® optional
- Gewicht:14,6 g
- Genauigkeit:±0,5 °C (–20...+40 °C); ±1,0 °C (anderer Bereich)
- VE:20
Specifications
About this item
Leistungsstarker Temperatur-Datenlogger für die Einmalanwendung zur verlässlichen Kühlkettenüberwachung. Integrierter USB-Anschluss und integrierte Software zur Erstellung von PDF- und CSV-Dateien.
- Vorprogrammiert
- Kostengünstig und zuverlässig
- Intelligentes Design, intuitive Bedienung
- Wasserdichte und lebensmittelechte Verpackung
- Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
- Detaillierter PDF- und CSV-Bericht inklusive Grafik und Tabelle
- Intelligente LEDs zur Statusüberwachung
- Verlängerte Haltbarkeit von zwei Jahren
tempmate.®-S1 Logger sind speziell für die Temperaturüberwachung in jeglicher Kühlkettenlogistik konzipiert. Dank seiner Vorprogrammierung ist der tempmate.®-S1 sofort für die Überwachung Ihrer temperaturempfindlichen Konsignation einsatzbereit tempmate.®-S1 Logger ohne speziell für die Temperaturüberwachung in jeglicher Kühlkettenlogistik konzipiert. Die optionale tempbase.®2 Software für Datenmanagement und Neuprogrammierung steht als kostenloser Download zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht kennzeichnungspflichtig.