AuftragsverfolgungKontakt
Roughness gauge | Avantor
Roughness gauge
Roughness gauge with software, SJ210
Artikelnr. SIMELD0015
Anbieter:   Industrial Physics
Roughness gauge
Artikelnr. SIMELD0015
Anbieter:  Industrial Physics
Roughness gauge
Roughness gauge
Roughness gauge with software, SJ210
Preis
3 940,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This roughness meter offers a choice of 39 parameters.
  • Integrated drive unit
  • Internal memory for ten measurements
  • Possible extended storage via a micro SD card
 : DIN 3274
 : Includes a data analysis software and cable.
Dokumente
Spezifikationen
  • Modell:
    SJ210
  • Bezeichnung:
    Roughness gauge with software
  • Cat. No.:
    SIMELD0015
  • B×T×H:
    115×23×26 mm
  • Messbereich:
    0 - 360 µm
  • Gewicht:
    5000 g
  • Display:
    Intuitive menu navigation on a 2.4" high resolution TFT colour screen