AuftragsverfolgungKontakt
Acrylamide/bis premix, 29:1
Acrylamide/bis premix, 29:1
Artikelnr. ICNA04800657
Anbieter:   MP Biomedicals
Acrylamide/bis premix, 29:1
Artikelnr. ICNA04800657
Anbieter:  MP Biomedicals
Acrylamide/bis premix, 29:1
Preis
73,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 g
Product Details & Documents
Vormischung aus hochreinem Acrylamid mit dem Vernetzungsreagenz N,N'-Methylen-bis-Acrylamid, Endverhältnis 29:1.