ContactUsLinkComponent
Anti-CD8A4 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: 143-44]
  ABNOMAB13761
 :  Abnova
Anti-CD8A4 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: 143-44]
  ABNOMAB13761
 :  Abnova
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Symbol:
    CD8A4
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    143-44
  • Konjugation:
    APC (Allophycocyanin)
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse
  • Isotyp:
    IgG1 kappa
  • Reaktivität:
    Human
  • Gen-ID:
    925
  • Größe:
    100 reactions
  • VE:
    100 Assays
Mouse monoclonal antibody raised against native human CD8A.
Type: Primary
Antigen: CD8A4
Clonality: Monoclonal
Clone: 143-44
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human