ContactUsLinkComponent
Anti-CD7 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: HIT7]
  ABNOMAB13756
 :  Abnova
Anti-CD7 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: HIT7]
  ABNOMAB13756
 :  Abnova
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Symbol:
    CD7
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    HIT7
  • Konjugation:
    APC (Allophycocyanin)
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse
  • Isotyp:
    IgG1
  • Reaktivität:
    Human
  • Gen-ID:
    924
  • Größe:
    100 reactions
  • VE:
    100 Assays
Mouse monoclonal antibody raised against human CD7.
Type: Primary
Antigen: CD7
Clonality: Monoclonal
Clone: HIT7
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human