Sicherheitsgerät zum Schutz vor Hängetrauma, Miller Relief Step™ Safety Device
Artikelnr. 113-8669
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
Spezifikationen
- Bezeichnung:Sicherheitsgerät zum Schutz vor Hängetrauma, Miller Relief Step™ Safety Device
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das Miller Relief Step™ Saftey Device mildert die Auswirkungen der orthostatischen Intoleranz, die auch als Hängetrauma bezeichnet wird. Wenn es zu einem Sturz kommt, wird die betroffene Person in einem Auffanggurt gehalten und bleibt für einen gewissen Zeitraum in einer vertikalen, sitzenden Position, was zur Folge hat, dass sich das Blut in den Beinvenen staut. Dadurch wird die Blutzufuhr zum Gehirn und zu anderen wichtigen Organen eingeschränkt, was zu Bewusstlosigkeit führen kann. Wird die Person nicht sofort gerettet, können ernsthafte Verletzungen und sogar Tod die Folge sein. Der Miller Relief Step wurde als kurzfristige Lösung zum Verhindern eines Hängetraumas entwickelt.
- Bietet Unterstützung und verbessert die Butzirkulation bis zur Rettung, indem es dem Betroffenen ermöglicht, die Beinmuskeln zu bewegen
- Klein und leicht; kann an Ganzkörperauffanggurten jedes Typs angebracht werden
- Zwei Relief Steps gewährleisten mehr Komfort bis die Rettung abgeschlossen ist