Komparator-Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Eisen
Lieferant: Hach
Zertifikate
Über diesen Artikel
Qualitative Ergebnisse mit Farbvergleich über herkömmliche Farbscheibe.
- Tragbar, ideal für Tests vor Ort
- Einfaches und schnelles Verfahren
- Sätze enthalten alle erforderlichen Reagenzien und Utensilien für 100 Tests in einem robusten Tragekoffer
Bitte beachten Sie, dass einige dieser Reagenzien gesundheitsschädlich sind und treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Avantor.
Delivery: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.
Frequently Bought Together