Partikelfilter, PlexTec P3
PlexTec P3 Partikelfilter mit Rundgewinde, P3 R
Artikelnr. 111-1916
Anbieter: M S A
Springe zu:
Product Details & Documents
Dieser Partikelfilter ist für die Advantage 410 Halbmaske sowie für die Halbmasken Advantage 3100, Ultra Elite, 3S Basis Plus und 3S geeignet. Mit Rundgewinde (EN 148-1).
Spezifikationen
- Typ:PlexTec P3 Partikelfilter mit Rundgewinde
- Klasse:P3 R