Kugelfallprüfer
Impact tester according to Canadian Standards Association (CSA)
Catalog # SIMESP1896
Supplier: Industrial Physics
Jump to:
Product Details & Documents
Dieser Kugelfallprüfer dient zur Bestimmung des Eindringwiderstands und der Flexibilität von Beschichtungen.
- Integrierte Libelle für eine korrekte Positionierung
- Vorgeschriebene Prüfung für nach Qualicoat, QIB und GSB akkreditierte Labors
- Entspricht DIN ISO 6272, ASTM D2794 und ASTM G14
: Conforms to the Canadian Standards Association (CSA).
Documents
TQC Company Video
Videos
Specifications
- Bezeichnung:Impact tester according to Canadian Standards Association (CSA)
- Seq:04