Kugelfallprüfer
Schlagprüfgerät inkl. Grundplattenmontage, Führungsrohr, Auslösering, zwei Stempel (Ø = 12,7 und 15,9 mm)
Artikelnr. SIMESP1880
Anbieter: Industrial Physics
Springe zu:
Product Details & Documents
Dieser Kugelfallprüfer dient zur Bestimmung des Eindringwiderstands und der Flexibilität von Beschichtungen.
- Integrierte Libelle für eine korrekte Positionierung
- Vorgeschriebene Prüfung für nach Qualicoat, QIB und GSB akkreditierte Labors
- Entspricht DIN ISO 6272, ASTM D2794 und ASTM G14
Certifications: ISO 6272-2 and ASTM D2794
Spezifikationen
- Bezeichnung:Schlagprüfgerät inkl. Grundplattenmontage, Führungsrohr, Auslösering, zwei Stempel (Ø = 12,7 und 15,9 mm)
- Seq:05