Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
Mounting media
Mounting media
Artikelnr. SCIAE17985-51
Lieferant:
SCI MUENCHEN
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Mounting media
Artikelnr. SCIAE17985-51
Lieferant:
SCI MUENCHEN
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
100 mL
Bezeichnung:
Fluoro-Gel II mounting media
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails