Test kit, photometrisch, Nickelbäder, saure, LCK-Küvetten-Test
HACHLCK237
: Hach
:
- Chemische Methode:Eigenfarbe von Galvanikbädern
- VE:25 Tests
- Bezeichnung:Nickel
- Typ:LCK237
- Für Gerät:DR6000, DR3900
- Messbereich:5 - 120 g/l
Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Haltbarkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum
Lagertemperatur: 15 - 25 °C