Testkits, AQUALYTIC®
Kesselwasser-Set KW-3, für Alkalität (p- + m-Wert), Resthärte, Phosphat (ortho), pH-Wert und Sulfit, Alkalität: 1 Tropfen = 1 oder 0,5 mmol/l;
Resthärte: 1 Tropfen = 0,1 oder 0,05 °dH;
Orthophosphat: 2,5 - 25 mg/l PO43–;
pH: 7,0 - 14;
Sulfit: 1 Tropfen = 5 oder 2,5 mg/l Na2SO3, Titrimetrische Methode (Alkalität, Resthärte und Sulfit); Kolorimetrische Methode (Phosphat (ortho)); Indikatorstäbchen (pH), 1
Resthärte: 1 Tropfen = 0,1 oder 0,05 °dH;
Orthophosphat: 2,5 - 25 mg/l PO43–;
pH: 7,0 - 14;
Sulfit: 1 Tropfen = 5 oder 2,5 mg/l Na2SO3, Titrimetrische Methode (Alkalität, Resthärte und Sulfit); Kolorimetrische Methode (Phosphat (ortho)); Indikatorstäbchen (pH), 1
Catalog # LOVI418453
Supplier: Lovibond
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Kits wurden speziell für die Untersuchung von Wasser (Kessel-, Kühl- und Brauchwasser) entwickelt.
- Schnelle quantitative Bestimmung
- Feld- und Laboruntersuchungen möglich
- Wirtschaftlich durch preiswerte Nachfülleinheiten
- Sowohl kolorimetrische als auch titrimetrische Verfahren kommen zum Einsatz
In der ausführlichen Anleitung ist die Analyse Schritt für Schritt beschrieben.
Delivery information: Die Kits werden in einem robusten und kompakten Kunststoffkoffer geliefert, der alle notwendigen Chemikalien und Hilfsmittel in flüssiger oder in Pulverform enthält.
Specifications
Specifications
- VE:1
- Bezeichnung:Kesselwasser-Set KW-3, für Alkalität (p- + m-Wert), Resthärte, Phosphat (ortho), pH-Wert und Sulfit
- Typ:Titrimetrische Methode (Alkalität, Resthärte und Sulfit); Kolorimetrische Methode (Phosphat (ortho)); Indikatorstäbchen (pH)
- Messbereich:Alkalität: 1 Tropfen = 1 oder 0,5 mmol/l;<br />Resthärte: 1 Tropfen = 0,1 oder 0,05 °dH;<br />Orthophosphat: 2,5 - 25 mg/l PO<sub>4</sub><sup>3–</sup>;<br />pH: 7,0 - 14;<br />Sulfit: 1 Tropfen = 5 oder 2,5 mg/l Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>