Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Kationischer Standards
Rhodium-Standards
Single element standards for ICP, rhodium
Single element standards for ICP, rhodium
HEWL8500-6945
:
Agilent
:
Single element standards for ICP, rhodium
HEWL8500-6945
:
Agilent
:
Konzentration:
10 mg/L
Matrix:
2% HCl
VE:
1
Pk Info:
1× 100 ml
Element:
Rhodium
Symbol:
Rh