Testkits, photometrisch, Phosphat nach Vanadat-Molybdat-Methode, LCK-Küvetten-Tests
Catalog # 705-3062
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:Vanadato-Molybdat
- VE:25 Tests
- Bezeichnung:Phosphat (Ortho)
- Typ:LCK049
- Für Gerät:DR6000, DR3900, DR1900
- Messbereich:5 - 90 mg/l PO₄
Specifications
About this item
Gebrauchsfertige Küvetten-Tests mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Haltbarkeit: 18 Monate ab Produktionsdatum
Lagertemperatur: 15 - 25 °C
Accessories information: Küvettentests sind die offiziell zugelassene Lösung für viele gesetzlich vorgeschriebene Limits und bieten Ihnen mit Hilfe von Addista-Standard- und Ringversuchslösungen die von Ihnen benötigte Garantie.