ContactUsLinkComponent
Tissue forceps, St. Martin, Aesculap®
Artikelnr. AESCOC091R
Lieferant:  Aesculap
Tissue forceps, St. Martin, Aesculap®
Artikelnr. AESCOC091R
Lieferant:  Aesculap
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Tissue forceps, delicate, 1×2 teeth
  • Länge:
    79 mm
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Delicate forceps for ophthalmic applications.